VWR® Q Path®, Supports de lames
Fournisseur: VWR Collection
631-1074EA 491 EUR InStock
631-1074 631-1075
VWR® Q Path®, Supports de lames
Porte-lames
Supports de lames conçus pour des applications en cytologie clinique.
  • Fermeture à clip rapide et facile
  • Pour deux ou trois diapositives, selon le modèle
  • Conception moderne et conviviale
Collapse All
Désignation Couleur Matière Nbre de lames Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Slide holders translucide PP 2 600 631-1074
Slide holders translucide PP 3 600 631-1075
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité