VWR® VisiLight® LED200, Source de lumière froide
Fournisseur: VWR Collection
631-1085EA 951 EUR InStock
631-1085
VWR® VisiLight® LED200, Source de lumière froide
Éclairages Sources de lumière froide
Cette source LED haute puissance de 14 W fournit une lumière d'un blanc pur (6300 K).
  • Réglage de la luminosité
  • Eclairage (à 100 mm): 70 000 lux
  • Guide de lumière double col de cygne (L = 500 mm)
L×P: 120×200 mm
Poids : 4,1 kg
Information de livraison: Fourni avec une alimentation multi-adaptateur (UE, UK).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité