VWR® VisiLight® P-LED10, Éclairage LED
Fournisseur: VWR Collection
631-1086EA 314 EUR InStock
631-1086
VWR® VisiLight® P-LED10, Éclairage LED
Éclairages Éclairage LED
La source de lumière VisiLight® P-LED10 est dotée de deux bras flexibles avec des LED haute efficacité (3,6 W).
  • Système de contrôle de la luminosité
  • Deux bras flexibles (L = 60 cm)
  • Éclairement (à 10 cm): 170000 lux
  • Flux lumineux: 400 lm chaque bras
  • Température de couleur : Blanc pur (6300K)
Information de livraison: Fourni avec une alimentation multi-fiche (UE, UK).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité