VWR®, Lames de microscopie à double dépolissage
Fournisseur: VWR Collection
631-1161EA 152 EUR InStock
631-1161
VWR®, Lames de microscopie à double dépolissage
Lames Lames de microscopes
Lames de microscopie à extrémités à double dépolissage conçues pour le sang humain, les tests de fluides corporels et les sections à la paraffine.
  • Durée de vie de 60 mois
  • Bords lisses afin de garantir la sécurité de fonctionnement
  • Marquage possible avec des crayons, des marqueurs et des systèmes d’étiquetage
Adaptées aux applications hématologiques, microbiologiques et histopathologiques.
Conditionnement: 50 pièces par boîte. 50 boîtes par caisse.
Attention: Les articles fragiles doivent être stockés au sec et dans des conditions deMore Product Information
Collapse All
Désignation Épaisseur L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Lames à dépolissage double, bords rodés, coin coupé à 45° 1,0 (-0,05/+0,1) mm 76×25 mm 2.500 631-1161
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité