VWR® Premium Plus, Boîtes pour lames de microscopie
Fournisseur: VWR Collection
631-1248EA 28.2 EUR InStock
631-1248 631-1242 631-1243 631-1244 631-1245 631-1246 631-1247
VWR® Premium Plus, Boîtes pour lames de microscopie
Boîtes pour lames
Ces boîtes pour lames de microscopie comportent plusieurs zones d'étiquetage; il est aussi possible d'utiliser une fiche d'inventaire, lisible à travers le couvercle transparent.
  • Glissière pour un ajustement sûr des lames
  • Grille de numérotation pour l'organisation des lames et une bonne visibilité
  • Plastique éliminant le risque de rouille des pièces métalliques
  • Serrure coulissante pour un stockage sécurisé
  • Couvercle articulé à ouverture douce à 180° qui se positionne à plat sur les surfaces, ce qui empêche les erreurs de placement
  • Mousse EVA au fond de la
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité