Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trousse de dissection

Fournisseur: RSG
066.906
631-1279EA 60.3 EUR InStock
631-1279
Trousse de dissection
Trousses à dissection
Kit de dissection dans une gaine de plastique noire, tous les articles sont entièrement en acier inoxydable.

  • Une spatule à cuillère, 150 mm
  • Une précelle pointue, 130 mm
  • Une spatule pour poudre 150/9 mm
  • Un scalpel, 125 mm
  • Une paire de ciseaux droits, 100 mm
  • Une spatule avec lame, 150 mm

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité