VWR®, Boîtes d'expédition pour lames de microscopie
Fournisseur: VWR Collection
631-1515EA 25.1 EUR InStock
631-1515
VWR®, Boîtes d'expédition pour lames de microscopie
Boîtes d'expédition pour lames
Ces boîtes sont conçues pour l'expédition, le stockage ou la coloration des lames.
  • Paroi interne avec encoches pour bien séparer les lames, ce qui permet de les retirer plus facilement
  • Fermeture sécurisée pour protéger les lames; ouverture latérale
  • Assortiment de couleurs (rouge, jaune, bleu, violet, orange), permettant d'identifier les boîtes plus facilement
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité