VWR®, Boîte de rangement à basse température pour lames de microscopie, en polycarbonate
Fournisseur: VWR Collection
631-1527EA 41.9 EUR InStock
631-1527
VWR®, Boîte de rangement à basse température pour lames de microscopie, en polycarbonate
Boîtes pour lames
Solide et empilable, cette boîte permet de transporter et ranger des lames de microscopie en toute sécurité.
  • Rainures séparant bien les lames, leur évitant de se toucher
  • Doublure en mousse thermorésistante: protection à basse température, jusqu'à −80 °C
  • Les lames se retirent avec aisance: fiche d'identification, doublure et compartiments rainurés numérotés
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité