L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Boîtes pour lames de microscopie, SlideFile™ Junior
Fournisseur: Simport Scientific
M700-50B M700-50G M700-50P M700-50W M700-50Y
631-1905EA 129 EUR InStock
631-1905 631-1906 631-1907 631-1908 631-1909
Boîtes pour lames de microscopie, SlideFile™ Junior
Boîtes pour lames
Ces boîtes résistantes aux chocs sont empilables, d'où le gain d'espace.
  • Codes-barres lisibles à travers le couvercle transparent
  • Possibilité de doubler la quantité de lames, tout simplement en insérant deux lames par compartiment
  • Le couvercle teinté et articulé permet de voir facilement le contenu
Informations de commande: Inclut une boîte de lames et un plateau amovible.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité