Cuves à coloration selon Coplin, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
900470
631-2508EA 354 EUR InStock
631-2508
Cuves à coloration selon Coplin, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
En verre sodo-calcique
  • Parois de verre épais et large base pour une stabilité accrue
  • Requiert un faible volume de réactif
  • Capacité d'environ 65 ml
Cette cuve à coloration avec couvercle en verre permet d'accueillir cinq lames standard 76×26 mm verticalement ou dix lames dos à dos.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité