Microscopes monoculaires, SFC-100FL
Fournisseur: MOTIC
PF1221A201
631-3040EA 227 EUR InStock
631-3040
Microscopes monoculaires, SFC-100FL
Microscopes
Les microscopes SFC-100FL sont conçus pour l'enseignement des sciences.
  • Optique avec revêtement 100% en verre pour une image claire et nette
  • Construstion métallique pour une utilisation à long terme
  • Mise au point micro et macrométrique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité