Barrette pour lames
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F445420000
631-9108EA 31.1 EUR InStock
631-9108
Barrette pour lames
Porte-lames
Barrette pour porter jusqu'à dix lames.
  • Construction durable en plastique pour une utilisation régulière
  • Canal incliné pour bien tenir les lames de microscope
  • Rebord avant pour le séchage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité