Portoir pour lames
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H445570000
631-9109EA 117 EUR InStock
631-9109
Portoir pour lames
Porte-lames
Polystyrene holder for up to 12 microscope slides designed for preparation or staining.
  • Inclined ribs for holding slides on their ends
  • Robust and durable white plastic design
  • Safe storage with visible hinged cases
Conditionnement: Sold by six items.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité