VWR®, Boîte pour lames de microscopie
Fournisseur: VWR Collection
631-9113EA 14.8 EUR InStock
631-9113
VWR®, Boîte pour lames de microscopie
Boîtes pour lames
Cette boîte pour lames de microscopie très résistante se compose de deux parties; elle peut contenir jusqu'à 100 lames.
  • Chaque compartiment est numéroté, et le numéro se retrouve sur la fiche d'inventaire logée à l'intérieur du couvercle
  • Boîte moulée, rigide, qui maintient les lames en toute sécurité dans des compartiments rainurés
  • Empilable pour le stockage à long terme
La boîte est en ABS durable, avec un fermoir et une charnière dotés d'un revêtement en nickel anti-rouille. Elle permet de ranger les lames en toute sécurité, pour les stocker ou pour les transporter.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité