Staining jars acc. to Hellendahl
Fournisseur: KARTELL
355
631-9130EA 21.4 EUR InStock
631-9130
Staining jars acc. to Hellendahl
Pots Cuves de coloration
PMP (TPX), transparent.
  • Extension and cover
Cuve à coloration de type Hellendahl conçue pour 16 lames de microscopie standard de 76×26 mm (par paires, dos à dos).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité