Cuves à coloration
Fournisseur: KARTELL
351
631-9131EA 101 EUR InStock
631-9131
Cuves à coloration
Pots Cuves de coloration
Made from PMP (TPX).
Cette cuve rectangulaire possède un couvercle et peut contenir 10 lames ou 20 lames dos à dos.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité