Carreaux de coloration
Fournisseur: KARTELL
356
631-9143EA 18.1 EUR InStock
631-9143
Carreaux de coloration
Plaques de coloration
This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
  • Suitable for colorimetric tests
Colour: white
W×D: 28×85 mm.
L×l: 85×28 mm
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité