Pochette d'expédition pour lames
Fournisseur: KARTELL
922
631-9150EA 10.3 EUR InStock
631-9150
Pochette d'expédition pour lames
Boîtes d'expédition pour lames
Pour le stockage et le transport de cinq à dix lames de microscopie en fonction de leur épaisseur ou d'un échantillon de 12 ml.
  • Très robustes, chimiquement inertes
  • Saillie des lames de 20 mm au-dessus du récipient pour un retrait facile
  • Filetage très profond garantissant une expédition parfaitement étanche
Ø×H: 45×90 mm
Ø×H: 45×90 mm
Information de livraison: Fournis avec une petite anse sur le capuchon à des fins d'étiquetage.
Collapse All
Désignation Couleur Matière Nbre de lames Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Slide mailer blanc PP 10 1 631-9150
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité