Cuve à coloration selon Coplin
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F442081000
631-9155EA 21.6 EUR InStock
631-9155
Cuve à coloration selon Coplin
Pots Cuves de coloration
This polypropylene jar improves on the classic tapered square design with a larger opening for easier placement and removal of slides. The polypropylene screw cap is 5,3 cm in diameter, has a flat top, easy grip knurled edge, deep thread and a seal ring to prevent leaks.
  • Five internal slots hold up to 10 standard 25×75 mm slides back to back
  • Steam autoclavable at 121 ºC; remove cap when autoclaving
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité