Cuves à coloration
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42470010
631-9331EA 27.1 EUR InStock
631-9331
Cuves à coloration
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique.
Pour 10 lames de microscopie standard (76×26 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité