Cuves à coloration
Fournisseur: KARTELL
353
631-9511EA 38.1 EUR InStock
631-9511
Cuves à coloration
Pots Cuves de coloration
PMP.
  • Grâce au couvercle, lorsque le portoir n'est pas utilisé, le colorant liquide peut être stocké sans subir d'évaporation
  • Second couvercle avec ouverture spéciale pour insérer la poignée du portoir de coloration (631-9520)
Cuve à coloration fournie avec deux couvercles
Information de livraison: À utiliser avec 631-9520.
Attention: le xylène peut causer un décapage après deux jours à température ambiante.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité