Portoirs à coloration
Fournisseur: KARTELL
354
631-9520EA 15 EUR InStock
631-9520
Portoirs à coloration
Portoirs Portoirs à coloration
PP.
  • À utiliser avec 631-9511
Portoir pour coloration avec plateau horizontal, contient 20 lames standard 76×26 mm.
l×p×h: 86×695×21 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité