Tissue embedding sponge, biopsy test
Fournisseur: DELTALAB
192922.04
631-9681EA 38.1 EUR InStock
631-9681
Tissue embedding sponge, biopsy test
Tampons de biopsie
Foam sponge, very useful for small specimens in biopsy tests.
  • Avoids sample loss though drain holes when sample is processed
  • Does not affect parafin drainage
Fits standard cassettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité