Staining jar acc.to Coplin
Fournisseur: DELTALAB
191087
631-9730EA 26.1 EUR InStock
631-9730
Staining jar acc.to Coplin
Pots Cuves de coloration
Jar made of PP. Rectangular container with rounded base and screw ribbed flat cap with an inner ring for preventing leakage.
  • Unbreakable
  • Ideal for used as a storage system
  • Good chemical and temperature resistance
These staining jar hold up to 10 slides (Two per groove).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité