Economical Storage Box
Fournisseur: DELTALAB
DS42
631-9790EA 230 EUR InStock
631-9790
Economical Storage Box
Boîtes Boîtes de rangement
Made of heavy-duty cardboard for long term storage.
This box, complete with a lid, is specially designed for the storage of histology cassettes.
Each box stores up to 250 cassettes or 160 embedding rings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité