Magnésium sulfate 1.0 M MgSO4 solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
63126-1L
63126-1LEA 303 EUR InStock
63126-1L
Magnésium sulfate 1.0 M MgSO4 solution volumétrique, Fluka™
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.10 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-791-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité