Freezing medium for tissues
14020108926
632-0833EA 35.3 EUR InStock
632-0833
Freezing medium for tissues
Milieux de cryoconservation cellulaire
Tissue freezing medium is highly viscous and water soluble, suitable for supporting tissue during cryotomy.
Information de livraison: Supplied in dripper bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité