Antimousse silicone émulsion 10% composé actif pH 3-4 utilisable pour le contrôle de la mousse dans des applications industrielles, chimiques, textiles et aqueuses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Anti-foaming agent
632156JEA 266 EUR InStock
632156J
Antimousse silicone émulsion 10% composé actif pH 3-4 utilisable pour le contrôle de la mousse dans des applications industrielles, chimiques, textiles et aqueuses
Antimousse silicone
10 % d'émulsion composée d’un fluide de polydiméthylsiloxane, d’une charge de silice et d'un émulsifiant non ionique.
Information de livraison: Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre service des ventes VWR ou votre fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité