Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Traitement hydrofuge pour blocs/plaques de plâtre et poudres Dow Corning® 1107

Fournisseur: DOW CORNING

632198T
632198TEA 0 EUR InStock
632198T
Traitement hydrofuge pour blocs/plaques de plâtre et poudres Dow Corning® 1107
Dow Corning® 1107 water repellent and powder treatment
Méthylhydrogénopolysiloxane liquide et transparent

Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.


Point d'ébullition: >140 °C (0.003 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0.971 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 316 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 63148-57-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité