Dow Corning® 4 Composé d'isolation diélectrique
Fournisseur: DOW CORNING
632227H
632227HEA 0 EUR InStock
632227H
Dow Corning® 4 Composé d'isolation diélectrique
Dow Corning® 4 Composé d'isolation diélectrique
Composé silicone gris translucide
Composé extrêmement polyvalent, résistant à la chaleur et à l'humidité, utilisable en industries électronique, des télécommunications et des transports, notamment routiers, ferroviaires et aériens.
Information de livraison: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité