Dow Corning® 1-2577 Revêtement conforme
Fournisseur: DOW CORNING
25100480
632364PEA 696 EUR InStock
632364P
Dow Corning® 1-2577 Revêtement conforme
Dow Corning® 1-2577 Revêtement conforme
Transparent straw colour resin of 75% silicone in toluene, providing a tack free, protective, thin film coating in 15 minutes at room temperature.
Résine transparente de couleur paille constituée de 75 % de silicone dans du toluène, formant un film protecteur non collant en 15 minutes à température ambiante.
Assure un circuit à couches épaisses et reste souple entre -65 et +200 °C avec des applications courantes pour PCB's et céramiques poreuses.
Viscosité env. 1000 cS.
Dowsil™ / Dow Corning 1-2577 is a one-part, translucent conformal coating that has a firm, abrasion resistant surface after cure. With a medium viscosity Dow 1-2577 is ideal for forming a protective coating for rigid and flexible circuit boards.
Certifications: UL 94 V-0 flammability rating; UL 746E Recognized; IPC-CC-830, Amendment 1 Approved; Mil-I-46058C, Amendment 7 Approved
Information de livraison: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité