Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dow Corning® Repelcote VS

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

632474UEA 0 EUR InStock
632474U
Dow Corning® Repelcote VS
Repelcote VS
10 % d'émulsion composée d’un fluide de polydiméthylsiloxane, d’une charge de silice et d'un émulsifiant non ionique.

Information de livraison: Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre service des ventes VWR.

Attention: Ce matériau devient cristallin en dessous de 18 °C et pourrait avoir besoin d'être réchauffé avant utilisation.


Point d'éclair: 57 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Functionality Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité