Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Repelcote VS water repellent

Fournisseur: VWR Collection
Attention

632478BEA 0 EUR InStock
632478B
Repelcote VS water repellent
Repelcote VS
Emulsion à 10% de fluide polydiméthylsiloxane, avec charge de silice et émulsifiant non ionique

Information de livraison: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays: Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.

Attention: Cette substance devient cristalline en dessous 18 °C et peut devoir être chauffée avant utilisation.


Point d'éclair: 57 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Functionality Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité