Plaques pour microtitration, noires, 96 puits, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
611F96BK
634-0006EA 241 EUR InStock
634-0006
Plaques pour microtitration, noires, 96 puits, Sterilin®
Microplaques Microplaques HTS
En PS non traité. Conçues pour les études en fluorescence.
  • Le pigment noir empêche les parasitages entre les puits
  • Faible fluorescence de fond limitant la diffusion de la lumière
  • Modèle de puits en cheminée permettant de réduire la contamination
Couleur : noir
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité