Détergent concentré pour cuves de spectrophotomètre, Hellmanex® III
Fournisseur: HELLMA
9-307-011-4507
634-0666EA 66.7 EUR InStock
634-0666
Détergent concentré pour cuves de spectrophotomètre, Hellmanex® III
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Concentré alcalin liquide, généralement dilué à 2% dans l'eau pour le nettoyage des cuves en quartz et en verre. Il permet de nettoyer d'autres composants optiques sensibles en verre, quartz, saphir et porcelaine.
Hellmanex® III se substitue à l'acide chromosulfurique. Il élimine les contaminants les plus tenaces tels que les graisses, cires et protéines tout en étant nettement moins dangereux et corrosif que certains produits traditionnels.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité