Spectrophotomètre à fluorescence avec commande par ordinateur, F-2710
Fournisseur: VWR Collection
4J1-0013
634-0762EA 17320 EUR InStock
634-0762
Spectrophotomètre à fluorescence avec commande par ordinateur, F-2710
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres à fluorescence
Le F-2710 offre des performances élevées, une efficacité opérationnelle, et une sensibilité particulièrement élevée.
  • Rapport signal sur bruit à haute sensibilité
  • Mesure 3D pour l'examen de la relation entre les longueurs d'onde d'excitation et d'émission
  • Correction du point zéro précise pour une mesure fiable de la fluorescence faible
Pour les applications dans les laboratoires d'enseignement que pour la biotechnologie et la recherche sur les matériaux.
A top of the range laboratory fluorescence spectrophotometer with excellent performance that gives the instrument extensive application capabilities. These include measurement of fluorescent materials, phosphorescence measurement, FRET, BRET and measurement of Ca2+ in cells.
Informations de commande: Un ordinateur est nécessaire mais pas fourni. Veuillez consulter un spécialiste Avantor pour les spécifications informatiques requises.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité