Spectrophotomètres UV/Vis, Ultrospec™ 7000
Fournisseur: BIOCHROM
29003608
634-0885EA 0 EUR InStock
634-0885
Spectrophotomètres UV/Vis, Ultrospec™ 7000
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Les Ultrospec™ 7000 sont des spectrophotomètres UV/Visible double faisceau. Fournis avec un logiciel en version standard pour le balayage des longueurs d'ondes, les longueurs d'ondes fixes, les courbes standard, la cinétique et les méthodes stockées pour le domaine des sciences de la vie.
  • Écran tactile couleur avec fonctionnement clair pour les modèles autonomes
  • Logiciel Equation Editor pour la personnalisation des calculs aux données mesurées
  • Analytises multi-utilisateurs avec connexion sécurisée pour protéger les méthodes
Informations de commande: Pour tout renseignement sur les accessoires, y compris les options du logiciel Datrys™ pour la version commandée par PC, contactez votre agence Avantor.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité