Spectrophotomètre visible, Genesys™ 30
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
840-277300
634-0910EA 3660 EUR InStock
634-0910
Spectrophotomètre visible, Genesys™ 30
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Ce spectrophotomètre visible haute précision permet d'effectuer des analyses avancées à des fins à la fois éducatives et industrielles.
  • Cellule unique avec intercalaire pour compartiment à échantillons amovible et lavable
  • Porte-cellules dédiés aux cellules standard, notamment les tubes à essais
  • Imprimante thermique enclipsable pour papier de 80 mm de large
  • Logiciel PC Thermo Scientific™ VISIONlite en option
En laboratoire, les techniciens travaillant dans les applications d'AQ/CQ de routine obtiennent des résultats de qualité qui peuvent être transmis sous la forme de données numériques ou imprimées.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité