Étalons pour l'étalonnage des spectrophotomètres
Fournisseur: HELLMA
666F2-39 666F3-38 666S000 666R013 666S004 666S005
634-9694EA 460 EUR InStock
634-9694 634-9695 634-9691 634-0999 HELL666S004 HELL666S005
Étalons pour l'étalonnage des spectrophotomètres
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Ce kit d'étalonnage comprend trois filtres en verre gris pour le contrôle de la précision d'absorbance et un filtre en verre à l'oxyde d'holmium pour le contrôle de l'exactitude de la longueur d'onde.
  • Filtres en verre installés dans des structures en aluminium de précision
  • Numéro du set gravé sur chaque support de filtre à des fins d'identification
Ils sont destinés à être utilisés avec le porte-cuvette 10 mm standard fourni avec les spectrophotomètres.
Les valeurs d'absorbance et/ou les longueurs d'onde de crête de chaque filtre sont indiquées sur le certificat d'étalonnage joint.
Information de livraison: Le kit et un support vide sont livrés dans une malette de transport renforcée.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité