Test strips, QUANTOFIX Chlorine Sensitive 1
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
91360
634-1189EA 17.4 EUR InStock
634-1189
Test strips, QUANTOFIX Chlorine Sensitive 1
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for reliable determination of chlorine concentrations as low as 0,05 mg/L (ppm). A hole in the plastic carrier allows the water to migrate through the test pad increasing the sensitivity by a factor of nearly 10. Ideal for rapid and easy analysis of chlorine directly on-site. No maintenance or calibration is required.
  • Sensitive rapid test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité