Test strips, QUANTOFIX Total Chlorine Sensitive 1
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
91361
634-1190EA 16.6 EUR InStock
634-1190
Test strips, QUANTOFIX Total Chlorine Sensitive 1
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for reliable determination of total chlorine concentrations as low as 0,01 mg/L (ppm). A hole in the plastic carrier allows the water to migrate through the test pad, providing a high level of sensitivity. Ideal for rapid and easy analysis of total chlorine directly on-site. No maintenance or calibration is required.
  • Sensitive rapid test
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité