VWR® M4, Spectrophotomètre UV/Vis
Fournisseur: VWR Collection
634-1227EA 2246 EUR InStock
634-1227
VWR® M4, Spectrophotomètre UV/Vis
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Le spectrophotomètre M4 à monofaisceau splitté et lampe flash au xénon est un produit facile d'utilisation, très fiable et précis.
  • Monofaisceau splitté permettant d'effectuer la mesure de l'échantillon et du blanc en même temps
  • Lampe flash au xénon avec forte énergie photonique élevée dans l'UV et le visible
  • Connexion à un ordinateur Windows® grâce à différentes interfaces
Mesure l'absorbance et la transmission à n'importe quelle longueur d'onde définie, génère un graphique ou recherche les pics et les creux, et analyse le graphique à l'aide de méthodes intégrées.
L'application peut être élargie à la détermination de la luminosité, la mesure de longueurs d'onde multiples, l'analyse quantitative, la détermination dynamique, la détermination de l'ADN/des protéines et les mesures spectrales.
Information de livraison: Livré avec un manuel d'utilisation, une cuvette en quartz de 10 mm, une cuvette en verre de 10 mm, un fusible, un câble d'alimentation et une housse anti-poussière.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité