VWR® PV4 Visible Spectrophotometer
Fournisseur: VWR Collection
634-1088EA 2450 EUR InStock
634-1088 634-1228
VWR® PV4 Visible Spectrophotometer
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
The PV4 visible spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
Highly accurate and reliable, with several basic functions, such as photometry test, quantitation test and spectrum scanning.
Information de livraison: Delivered with spectrophotometer, glass cuvettes (4 pcs.), power cord (Euro/UK/CH plug), software USB drive (1 pc.), USB cable (1 pc.), quick manual (1 pc.), dust cover (1 pc.), fuse (1 pc.).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité