VWR® P4, Spectrophotomètre UV/Visible
Fournisseur: VWR Collection
634-1229EA 2481 EUR InStock
634-1229
VWR® P4, Spectrophotomètre UV/Visible
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Le spectrophotomètre UV/Visible P4 est un instrument facile à utiliser, doté de performances avancées.
  • Modèle extrêmement précis et fiable
  • Conception simple et élégante avec base en aluminium
  • Lampe facile à remplacer, interface conviviale
Il fournit plusieurs fonctions de base, telles que le test de photométrie, le test de quantification et le balayage spectral.
Information de livraison: Delivered with spectrophotometer, glass cuvettes (4 pcs), power cord (Euro/UK/CH plug), software USB drive (1PC), USB cable (1PC), quick manual (1PC), dust cover (1PC), fuse (1PC).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité