VWR® P6, Spectrophotomètre UV/Visible
Fournisseur: VWR Collection
634-1230EA 2430 EUR InStock
634-1230
VWR® P6, Spectrophotomètre UV/Visible
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Le spectrophotomètre à faisceau unique UV/Visible P6 est un instrument facile à utiliser avec des performances avancées.
  • Très précis et fiable
  • Design simple et élégant avec base en aluminium
  • Contrôle de la tablette sans fil
  • Lampe facile à changer
  • Interface conviviale
  • Capacités de stockage interne de 64 Go
  • Connectivité USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI
Fournit plusieurs fonctions de base, telles que le test de photométrie, le balayage multi-longueurs d'onde, la cinétique, le test de quantification, le balayage du spectre et les méthodes biologiques.
L'instrument est livré avec le logiciel standard VWR UV studio, des cuves d'échantillon (verre/quartz), des cordons d'alimentation (UE/UK/CH), un câble USB et une housse de protection. Pour la fonction de journal d’audit, veuillez vous référer à la référence 634-1183 (accessoire en option).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité