Biochrom Ultrospec® 30 Cell Density Meter
Fournisseur: BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
80-3008-01
634-1235EA 2150 EUR InStock
634-1235
Biochrom Ultrospec® 30 Cell Density Meter
Densimètres
The Ultrospec 30 Cell density meter is compact and portable, with a unique standard curve functionality.
  • Compact and portable: Hand-held instrument with rechargeable battery for easy movement around the lab
  • Touchscreen display: Intuitive menu arrangement easily navigated using the colour trouchscreen
  • Instrument data output: Measurement data can be exported to a USB flash drive as common-separated value (.csv)
Creation of standard curves: Generate and save cell and condition specific standard curves using absorbance values or McFarland standards to use for future quantification.
Wavelength range: 600 nm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité