VWR®, V-1200, Spectrophotomètre visible
Fournisseur: VWR Collection
634-6000EA 1970 EUR InStock
634-6000
VWR®, V-1200, Spectrophotomètre visible
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
  • Large affichage LCD (128×64 P)
  • Possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 résultats et 200 courbes standard
  • Téléchargement des données sur un PC via l'interface USB
With the support of the standard software, stored results and data can be downloaded from internal memory to PC.
Information de livraison: Livré avec quatre cuvettes en verre optique, un passeur de cuvettes quatre positions, un câble d'alimentation avec prisesMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité