VWR® UV-1600PC, Spectrophotomètre
Fournisseur: VWR Collection
634-6001EA 3210 EUR InStock
634-6001
VWR® UV-1600PC, Spectrophotomètre
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Le spectrophotomètre UV-1600PC est conçu pour les contrôles qualité de routine quotidiens, le contrôle en cours de processus de fabrication et pour les laboratoires d'enseignement.
  • Possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 résultats et 200 courbes standard
  • Téléchargement des données sur un PC via l'interface USB
  • Les accessoires en option comprennent un passeur automatique huit positions
Le logiciel d'application propose également tous les principaux modes de mesures de routine.
Information de livraison: Livré avec quatre cuves en verreMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité