VWR®, Cuves carrées
Fournisseur: VWR Collection
634-6017EA 108 EUR InStock
634-6017 634-6016 634-6015 634-6013 634-6020 634-6018 634-6019 634-6022 634-6021
VWR®, Cuves carrées
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cuvette, square cuvettes, glass, path length 10 mm, 4 pcs 4 634-6013
Cuvette, square cuvettes, glass, path length 30 mm, 2 pcs 2 634-6015
Cuvette, square cuvettes, glass, path length 50 mm, 2 pcs 2 634-6016
Cuvette, square cuvettes, glass, path length 100 mm, 1 pcs 1 634-6017
Cuvette, square cuvettes, quartz, path length 10 mm, 2 pcs 2 634-6018
Cuvette, square cuvettes, quartz, path length 20 mm, 2 pcs 2 634-6019
Cuvette, square cuvettes, quartz, path length 30 mm, 2 pcs 2 634-6020
Cuvette, square cuvettes, quartz, path length 50 mm, 2 pcs 2 634-6021
Cuvette, square cuvettes, quartz, path length 100 mm, 1 pcs 1 634-6022
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité