VWR®, Micro Cuvettes, Quartz
Fournisseur: VWR Collection
634-6025EA 168 EUR InStock
634-6025 634-0689 634-0688
VWR®, Micro Cuvettes, Quartz
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cell, quartz, micro cell, 100 μl, 10 mm path length, beam height 15 mm, 1 pcs 1 634-0688
Cell, quartz, micro cell, 200 μl, 10 mm path length, beam height 15 mm, 1 pcs 1 634-0689
Cell, quartz, micro cell, 500 μl, 10 mm path length, 1 pcs 1 634-6025
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité